Principaux documents
SU860117
Supelco
Inserts pour flacons de 2 ml à col large, 6,0 mm de diamètre intérieur
volume 0.2 mL, shell style (flat bottom)
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass (shell style)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E.
6 mm
Diam. × H
6 mm × 31 mm
Volume
0.2 mL
Compatibilité
for use with 1.5 mL large opening vials
Description générale
Inserts pour flacons de 12 × 32 mm à col large (6,0 mm)