Principaux documents
SU860027
Capsules à sertir avec septa PTFE/Silicone
pkg of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
24122002
Matériaux
silver aluminum (with 4 mm center hole)
white red PTFE/silicone
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Diam. × épaisseur
8 mm × 1.3 mm