Key Documents
SAAR6725000
Water
Deionized, UniLAB
Synonyme(s) :
Water
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191602
product name
Eau, uniLAB
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR6725000LL)
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available