Principaux documents
SAAR5885060
Acide sulfurique
uniLAB
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352322
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 146 °C)
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LC)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LP)
pkg of 25 L (SAAR5885060ME)
pb
~290 °C (lit.)
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany