Key Documents
SAAR5871061
Stannous chloride
anhydrous, univAR
Synonyme(s) :
Tin(II) chloride, Stannous chloride
About This Item
Formule linéaire :
SnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5871061EM)
Point d'ébullition
652 °C (lit.)
Pf
246 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable