Key Documents
SAAR5046800
Potassium permanganate
uniLAB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
KMnO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352312
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046800EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clé InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable