Principaux documents
SAAR5046200
Potassium oxalate monohydrate
univAR
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Formule linéaire :
(COOK)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.23
Beilstein:
3752576
Numéro MDL:
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5046200EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1