Documents
SAAR5044800
Potassium iodate
univAR
About This Item
Formule linéaire :
KIO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5044800EM)
Pf
560 °C (lit.)
Densité
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)