Key Documents
SAAR5041950
Potassium carbonate
anhydrous, univAR
About This Item
Formule linéaire :
K2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro Beilstein :
4267587
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5041950EM)
Pf
891 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable