Key Documents
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
Synonyme(s) :
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.33
Numéro C.I. (Colour Index):
13025
Numéro Beilstein :
4732884
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116100
product name
Methyl Orange,
Conditionnement
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH
3.0-4.4, pink to yellow
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
Clé InChI
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable