Principaux documents
SAAR4164600
Methylene blue
redox indicator
Synonyme(s) :
Methylene Blue hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18ClN3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Methylene Blue,
Conditionnement
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4164600EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Application
For laboratory use only