Principaux documents
SAAR4124000
Magnesium sulfate heptahydrate
univAR
Synonyme(s) :
Magnesium sulfate heptahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MgO4S · 7H2O
Poids moléculaire :
246.47
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4124000EM)
Température de stockage
2-30°C
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable