Principaux documents
SAAR3063890
Peroxyde d'hydrogène solution
univAR, 50%
Synonyme(s) :
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Beilstein:
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063890LC)
Concentration
50%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable