Key Documents
SAAR1461020
Buffer solution
pH 2.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461020KF)
pH
2.00±0.02 (20 °C±0.1)
Température de stockage
2-30°C
Application
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable