Key Documents
SAAR1202000
Auramine O
Synonyme(s) :
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H21N3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.83
Numéro C.I. (Colour Index):
41000
Numéro Beilstein :
4030061
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Conditionnement
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
Pf
>250 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
Clé InChI
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3