Principaux documents
SAAR1122020
Ammoniac solution
25%, univAR
About This Item
Formule linéaire :
NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
17.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122020LC)
Concentration
25%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Clé InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2