PS7
Pentachlorophenol
analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
9.2 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 211.2 °C)
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-7
Point d'ébullition
310 °C (lit.)
Pf
165-180 °C (lit.)
Densité
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clé InChI
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3