Principaux documents
PHL89722
Lupeol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
β-Viscol, 20(29)-Lupen-3β-ol, 3β-Hydroxy-20(29)-lupene, Clerodol, Fagarasterol, Lupenol, Monogynol B
20 MG
412,00 $
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
412,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H50O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
[H]C12CCC3C4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@]4([H])CCC3(C)[C@]1(C)CCC5(C)CC[C@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Clé InChI
MQYXUWHLBZFQQO-QGTGJCAVSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza sambucus
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable