Principaux documents
PHL89659
Esculin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Aesculin, Bicolorin, Crataegin, Enallachrome, Escosyl, Esculetin 6-O-glucoside, Esculetin-6-β-D-glucopyranoside
100 MG
584,00 $
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
584,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H16O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C=C2O1
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable