Principaux documents
PHL89656
(−)-Epigallocatechin 3-gallate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphényl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyrane-3,5,7-triol 3-gallate
50 MG
549,00 $
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
549,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H18O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
Clé InChI
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
  1. Hello, Could you kindly confirm whether the indication of "95%" preceding the term "assay" denotes the purity of EGCG?
    1 answer
    1. Yes, the 95% preceding the term 'assay' denotes to the purity of this product.