Principaux documents
PHL89580
Bergenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Ardisic acid B, Cuscutin, Vakerin
25 MG
410,00 $
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
410,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]2[C@H](OC(=O)c3c2c(c(c(c3)O)OC)O)[C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O
InChI
1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
Clé InChI
YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable