Documents
PHL89539
Resvératrol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′,5-trihydroxy-trans-stilbène, 5-[(1E)-2-(4-hydroxyphényl)éthényl]-1,3-benzènediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Clé InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
Inhibiteur sélectif des COX−1.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)