Principaux documents
PHL89513
Swertiamarine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Swertiamarin, (4aR,5R,6S)-5-Ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-4a-hydroxy1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 4,4a,5,6-Tetrahydro-4aα-hydroxy-1-oxo-5β-vinyl-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-6-yl β-D-glucopyranoside, Swertiamarine, Swertiamaroside
10 MG
584,00 $
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
584,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.34
Beilstein:
55278
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C3[C@]([C@H]2C=C)(CCOC3=O)O
InChI
1S/C16H22O10/c1-2-7-14(24-6-8-13(21)23-4-3-16(7,8)22)26-15-12(20)11(19)10(18)9(5-17)25-15/h2,6-7,9-12,14-15,17-20,22H,1,3-5H2/t7-,9+,10+,11-,12+,14-,15-,16+/m0/s1
Clé InChI
HEYZWPRKKUGDCR-QBXMEVCASA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable