Principaux documents
PHL89271
Sabinyl acetate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
cis-Sabinyl acetate, (1S,3R,5S)-1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hex-3-yl acetate, (1S,3R,5S)-4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol 3-acetate, Sabinyl acetate
10 MG
370,00 $
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
370,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O([C@@H]1C[C@]2([C@H](C2)C1=C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-7(2)12-5-10(12)8(3)11(6-12)14-9(4)13/h7,10-11H,3,5-6H2,1-2,4H3/t10-,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
PBWRFXQNNGSAQG-UTUOFQBUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup