Principaux documents
PHL89240
Larixyl acetate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
S,1S,4S,4aS,8aR)-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, Larixol acetate
10 MG
642,00 $
642,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
642,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H36O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.52
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
642,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1CC(=C)[C@H](CC[C@](C)(O)C=C)[C@@]2(C)CCCC(C)(C)[C@H]12
InChI
1S/C22H36O3/c1-8-21(6,25-16(3)23)13-10-17-15(2)14-18(24)19-20(4,5)11-9-12-22(17,19)7/h8,17-19,24H,1-2,9-14H2,3-7H3/t17-,18-,19-,21+,22+/m0/s1
Clé InChI
BSXKTJYNJOKMRN-TZWCSUAMSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qingzi Chen et al.
Cell death & disease, 11(3), 170-170 (2020-03-07)
Ozone (O3) plays an extremely important role in airway inflammation by generating reactive oxygen species (ROS) including hydrogen peroxide, then promoting redox actions and causing oxidative stress. Evidences indicate that TRPC6 (canonical transient receptor potential channel 6) is a redox-regulated