Principaux documents
PHL89233
Isovitexin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
10 MG
798,00 $
798,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
798,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.38
Beilstein:
66651
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
798,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Phytochemical found in medicinal herbs. Antioxidant.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis glycyrrhiza pimpinella
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable