Documents
PHL89224
Hydroxyvalerenic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Valerenolic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.33
Numéro Beilstein :
2981421
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(/C)C(O)=O)C2=C(C)C[C@@H](O)[C@H]12
InChI
1S/C15H22O3/c1-8-4-5-11(6-10(3)15(17)18)13-9(2)7-12(16)14(8)13/h6,8,11-12,14,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,18)/b10-6+/t8-,11+,12-,14+/m1/s1
Clé InChI
XJNQXTISSHEQKD-UNXUOHHUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana valeriana
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)