PHL86261
Isokaempferide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-Methylkaempferol, 4′,5,7-Trihydroxy 3-methoxyflavone, Apigenin 3-O-methyl ether, Kaempferol 3-methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES
COC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-14(20)13-11(19)6-10(18)7-12(13)22-15(16)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-19H,1H3
Clé InChI
VJJZJBUCDWKPLC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable