Principaux documents
PHL86199
Piperlonguminine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
N-Isobutylpiperamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N(CC(C)C)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
Clé InChI
WHAAPCGHVWVUEX-GGWOSOGESA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable