Principaux documents
PHL85874
7-Acetyllycopsamine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
5 MG
1 220,00 $
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
1 220,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H27NO6 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.86
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@H](OC(C)=O)CCN1CC=C2COC([C@@](C(C)C)(O)[C@@H](O)C)=O.Cl
InChI
1S/C17H27NO6/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)23-9-13-5-7-18-8-6-14(15(13)18)24-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14+,15+,17-/m0/s1
Clé InChI
RKDOFSJTBIDAHX-OFSOMGBPSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Please note that the given CAS # refers to the free base as there is no CAS # for the hydrochloride salt available.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable