Principaux documents
PHL85766
Quercetagetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavone, 6-Hydroxyquercetin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(O)C(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
Clé InChI
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable