Principaux documents
PHL85762
Oleuroside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H32O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC)C1=CO[C@@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)[C@H](C=C)[C@@H]1CC(OCCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,13-14,18,20-22,24-28,30-32H,1,6-7,9-10H2,2H3/t13-,14+,18-,20-,21+,22-,24+,25+/m1/s1
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable