Principaux documents
PHL85737
Diosmetin 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Diosmetin 7-O-β-D-glucuronide
10 MG
825,00 $
825,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
825,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H20O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
825,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2)O)=O)c4cc(c(cc4)OC)O
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-13-3-2-8(4-10(13)23)14-7-12(25)16-11(24)5-9(6-15(16)33-14)32-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-7,17-20,22-24,26-28H,1H3,(H,29,30)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Clé InChI
XCKMDTYMOHXUHG-SXFAUFNYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable