Principaux documents
PHL85731
Darutoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2R,4aS,4bR,7S,10aS)-7-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,1,4a,7-tetramethyl-2-phenanthrenyl-β-D-glucopyranoside, Darutigenol 3-β-D-glucoside
5 MG
576,00 $
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
576,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H44O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.62
Beilstein:
6542518
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@](CCC4=C[C@]([C@@H](O)CO)(C)CC[C@]43[H])([H])C2(C)C
InChI
1S/C26H44O8/c1-13-9-17-14(2)18(33-24-23(32)22(31)21(30)19(11-27)34-24)6-8-26(17,4)16-5-7-25(3,10-15(13)16)20(29)12-28/h10,13-14,16-24,27-32H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17+,18?,19-,20+,21-,22+,23-,24?,25+,26-/m1/s1
Clé InChI
OJRJAOXVGPMJAP-XOQGPCJVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable