Principaux documents
PHL85719
Aloeresin D
phyproof® Reference Substance
10 MG
989,00 $
989,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
989,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H32O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
989,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4c(c(cc3OC)C)C(=O)C=C(O4)C[C@H](O)C)OC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)O)O)CO
InChI
1S/C29H32O11/c1-14-10-20(37-3)24(27-23(14)19(33)12-18(38-27)11-15(2)31)28-29(26(36)25(35)21(13-30)39-28)40-22(34)9-6-16-4-7-17(32)8-5-16/h4-10,12,15,21,25-26,28-32,35-36H,11,13H2,1-3H3/b9-6+/t15-,21-,25-,26+,28+,29-/m1/s1
Clé InChI
OUGNWRCWQLUXHX-ACWXGELRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable