Principaux documents
PHL85690
Phlorin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Phloroglucinol 1-O-β-D-glucoside
10 MG
825,00 $
825,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
825,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
825,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=CC(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=C1
InChI
1S/C12H16O8/c13-4-8-9(16)10(17)11(18)12(20-8)19-7-2-5(14)1-6(15)3-7/h1-3,8-18H,4H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
WXTPOHDTGNYFSB-RMPHRYRLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable