PHL84249
Paeonolide
phyproof® Reference Substance
700,00 $
About This Item
700,00 $
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]3OC[C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)OC)C(=O)C
InChI
1S/C20H28O12/c1-8(21)10-4-3-9(28-2)5-12(10)31-20-18(27)16(25)15(24)13(32-20)7-30-19-17(26)14(23)11(22)6-29-19/h3-5,11,13-20,22-27H,6-7H2,1-2H3/t11-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
IDZZECHGWAZTIB-NYBIBFQCSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3