Principaux documents
PHL84245
Notoginsenoside R2
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Ginsenoside Ng-R2
10 MG
581,00 $
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
581,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H70O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
770.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]6OC[C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@]5([C@H]([C@@H](C4)O)[C@H](CC5)[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C)(C2)C)(CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI
1S/C41H70O13/c1-20(2)10-9-13-41(8,50)21-11-15-39(6)28(21)22(43)16-26-38(5)14-12-27(45)37(3,4)34(38)24(17-40(26,39)7)52-36-33(31(48)30(47)25(18-42)53-36)54-35-32(49)29(46)23(44)19-51-35/h10,21-36,42-50H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29-,
Clé InChI
FNIRVWPHRMMRQI-PGOMJGFXSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3