Principaux documents
PHL84235
Loureirin B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1-(4-Hydroxyphenyl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-propanone, 4′-Hydroxy 2,4,6-trimethoxydihydrochalcone
10 MG
684,00 $
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
684,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)OC)CCC(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C18H20O5/c1-21-14-10-17(22-2)15(18(11-14)23-3)8-9-16(20)12-4-6-13(19)7-5-12/h4-7,10-11,19H,8-9H2,1-3H3
Clé InChI
ZPFRAPVRYLGYEC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3