Principaux documents
PHL84156
Sinapine chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Sinapic acid choline ester chloride
10 MG
576,00 $
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
576,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H24ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.82
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C=Cc1cc(c(c(c1)OC)O)OC)(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO5.ClH/c1-17(2,3)8-9-22-15(18)7-6-12-10-13(20-4)16(19)14(11-12)21-5;/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;1H
Clé InChI
XKMPOGBKXGSVAO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3