Principaux documents
PHL84143
Serpentine hydrogen tartrate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4,5,6-Tetradehydroajmalicine hydrogen tartrate
10 MG
492,00 $
492,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
492,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21N2O3 · C4H5O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.48
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
492,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
N2(CCN(CC2)C(=O)c3ccccc3)Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C19H22N2O/c1-16-7-9-17(10-8-16)15-20-11-13-21(14-12-20)19(22)18-5-3-2-4-6-18/h2-10H,11-15H2,1H3
Clé InChI
BNTHNHKCFISDNB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3