PHL84061
Convolamine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Methylphyllalbine, Veratroyltropine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-18-12-5-6-13(18)10-14(9-12)22-17(19)11-4-7-15(20-2)16(8-11)21-3/h4,7-8,12-14H,5-6,9-10H2,1-3H3
Clé InChI
AEFPCFUCFQBXDQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)