Principaux documents
PHL83907
Schisanhenol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Gomisin K3, Schizanhenol
10 MG
608,00 $
608,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
608,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H30O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.48
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
608,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c2c(cc(c1OC)OC)C[C@H]([C@H](Cc3c2c(c(c(c3)OC)OC)O)C)C
InChI
1S/C23H30O6/c1-12-8-14-10-16(25-3)21(27-5)20(24)18(14)19-15(9-13(12)2)11-17(26-4)22(28-6)23(19)29-7/h10-13,24H,8-9H2,1-7H3/t12-,13+/m0/s1
Clé InChI
FYSHYFPJBONYCQ-QWHCGFSZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable