PHL83873
9-O-Methylnissolin 3-O-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
9,10-Dimethoxypterocarpan 3-glucoside
791,00 $
About This Item
791,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC(C=C2)=CC3=C2[C@@]4([H])[C@](CO3)([H])C5=CC=C(OC)C(OC)=C5O4
InChI
1S/C23H26O10/c1-28-14-6-5-11-13-9-30-15-7-10(3-4-12(15)20(13)33-21(11)22(14)29-2)31-23-19(27)18(26)17(25)16(8-24)32-23/h3-7,13,16-20,23-27H,8-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-,19+,20-,23+/m0/s1
Clé InChI
PCIXSTFFMHVOMF-PBGSHFJYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable