Principaux documents
PHL83868
Limocitrin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′,8-dimethoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Methoxyisorhamnetin, Gossypetin 3′,8-dimethyl ether, Sedoflorigenin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C17H14O8/c1-23-11-5-7(3-4-8(11)18)15-14(22)13(21)12-9(19)6-10(20)16(24-2)17(12)25-15/h3-6,18-20,22H,1-2H3
Clé InChI
IBXCKSUZOFKGSB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable