Principaux documents
PHL83849
Emodin 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,6-dihydroxy-3-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,10-dione, Anthraglycoside B, Emodin 8-β-D-Glucopyranoside, Emodin glucoside B
10 MG
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
741,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(O)C=C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C3C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-7-2-9-14(11(24)3-7)18(27)15-10(16(9)25)4-8(23)5-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
HSWIRQIYASIOBE-JNHRPPPUSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
glucoside metabolite of Emodin
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable