Principaux documents
PHL83838
Bacopaside V
phyproof® Reference Substance
10 MG
1 710,00 $
1 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 710,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H66O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
766.95
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)CO[C@@]1([H])O[C@@H]3C(C)(C)[C@@](CC[C@]4(C)[C@]5([H])CC[C@@]6([H])[C@@]4(CO7)C[C@@]87[C@]6([H])[C@@](C)(O)[C@H](C=C(C)C)CO8)([H])[C@]5(C)CC3
Clé InChI
RJDSARTZFIBDAR-HYXREVLBSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable