Documents
PHL83835
Alisol A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H50O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C30H50O5/c1-17(15-21(32)25(34)27(4,5)35)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32,34-35H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
Clé InChI
HNOSJVWYGXOFRP-UNPOXIGHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)