Principaux documents
PHL83281
Momordin Ic
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H64O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
764.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O[C@@H]7OC[C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@]5(CC[C@@]6([C@@H](CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C41H64O13/c1-36(2)14-16-41(35(49)50)17-15-39(6)20(21(41)18-36)8-9-24-38(5)12-11-25(37(3,4)23(38)10-13-40(24,39)7)52-34-29(46)30(28(45)31(54-34)32(47)48)53-33-27(44)26(43)22(42)19-51-33/h8,21-31,33-34,42-46H,9-19H2,1-7H3,(H,47,48)(H,49,50)/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33-,34+,38-,39+,40+,41-/m0/s1
Clé InChI
HWYBGIDROCYPOE-WEAQAMGWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable