Principaux documents
PHL83256
Eclalbasaponin I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β,16α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-16-hydroxyolean-12-en-28-oic acid β-D-glucopyranosyl ester
10 MG
1 300,00 $
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 300,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H68O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
796.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC[C@@]2([C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C42H68O14/c1-37(2)14-15-42(36(52)56-35-33(51)31(49)29(47)23(19-44)54-35)21(16-37)20-8-9-25-39(5)12-11-27(55-34-32(50)30(48)28(46)22(18-43)53-34)38(3,4)24(39)10-13-40(25,6)41(20,7)17-26(42)45/h8,21-35,43-51H,9-19H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
Clé InChI
ZKMRZIYTCZLEAV-VVJIWJAZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable